UserName
Tubes de stockage à codes-barres Thermo Scientific Matrix
Thermo Scientific Matrix Barcoded Storage Tubes
Les tubes de stockage à code-barres Thermo ScientificMC MatrixMC offrent une protection robuste et un suivi efficace des échantillons. Ils sont testés à 100 % contre les fuites et conçus pour les systèmes automatisés, y compris la manipulation des liquides, les déboucheurs et autres plateformes automatisées. Les codes-barres permanents à contraste élevé 2D, linéaires 1D et lisibles par l’homme, qui ne tomberont pas dans les congélateurs ou les réservoirs d’azote liquide, proposent trois niveaux d’identification.
Manufacturing Critical Products
Learn how one site is manufacturing plastics that help customers like you develop life-saving therapies.
Tubes, portoirs, et options d’entreposage
Trouvez une gamme de formats de tubes, configurations de portoirs, styles de code-barres, systèmes de bouchage, bouchons, et plus pour répondre à vos besoins particuliers en matière de sécurité d’échantillon et d’automatisation.
Accessoires
Développez des systèmes complets pour vos exigences particulières en matière d’entreposage et de traçabilité d’échantillons, avec les décapsuleurs/déboucheurs, lecteurs de code-barres, et scelleuses compatibles.